Einkanalpipetten, variables Volumen
Lieferant: Hach
BBP065 BBP078
HACHBBP065EA 1010 CHF
HACHBBP065 HACHBBP078
Einkanalpipetten, variables Volumen
Pipetten Mikropipetten
Diese Pipetten sind handliche Mikroliterpipetten für allgemeine Anwendungen, z.B. zum Transferieren von exakten Flüssigkeitsvolumen. Die Funktionsweise basiert auf dem Luftpolster-Prinzip mit Einweg-Spitzen. Das Volumen wir klar und eindeutig auf der Anzeige auf dem Pipettengriff angezeigt.
  • Ausgestattet mit mechanischem Spitzenabwurf-System um mögliche Kontaminierung zu verhindern
  • Pipette wird durch einen Push-Knopf am Ende des Griffs bedient
  • Werksalibriert; keine Rekalibrierung nötig für Routineanwendungen