Pinzetten
Lieferant: ENTEGRIS
C01-0315 C10-0315 C14-0315 C12-0315 C16-0315
ENTEC01-0315EA 0 CHF
ENTEC01-0315 ENTEC10-0315 ENTEC14-0315 ENTEC12-0315 ENTEC16-0315
Pinzetten
Pinzetten
ETFE, weiß. Robuste Pinzetten für Substrat-Handhabung.
  • Ausführungen mit unterschiedlichen Spitzen erhältlich
  • Verpackt in Schutzbehältern