Sulfat-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
84996.180EA 45.5 CHF
84996.180 84996.260
Sulfat-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Standards Anionische Standards Sulfat-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO 17034/ISO 17025 akkreditiert sind.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.