Nitrit-Standard (in N) 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
84985.180EA
85.7
CHF
84985.180
84985.260
Nitrit-Standard (in N) 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Standards
Anionische Standards
Nitrit-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO 17034/ISO 17025 akkreditiert sind.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.