Nitrat-Standard (in N) 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
84982.180EA
51.5
CHF
84982.180
84982.260
Nitrat-Standard (in N) 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Standards
Anionische Standards
Nitrat-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO 17034/ISO 17025 akkreditiert sind.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.