Ammonium-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
84952.180EA
75.7
CHF
84952.180
84952.260
Ammonium-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Standards
Kationischer Standards
Ammonium-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO 17034/ISO 17025 akkreditiert sind.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.