Schnitt- und Flammschutz-Handschuhe, ActivArmr® 80-813
Lieferant: Ansell
80-813/9 80-813/10 80-813/11 80-813/6 80-813/7 80-813/8
ANSE80-813/9EA 450 CHF
ANSE80-813/9 ANSE80-813/10 ANSE80-813/11 ANSE80-813/6 ANSE80-813/7 ANSE80-813/8
Schnitt- und Flammschutz-Handschuhe, ActivArmr® 80-813
Handschuhe
Diese Strickhandschuhe kombinieren herausragende Flammfestigkeit mit hohem Schnittschutz und anatomischer Passform. Das exklusive Verbundgarn aus Modacryl, Glasfaser und Kevlar® bietet außergewöhnlich hohe Schnittfestigkeit für die sichere Handhabung von scharfkantigen Objekten und Materialien.
  • Die Flammfestigkeit der in dem Handschuh verarbeiteten Materialien bleibt auch nach dem Waschen bestehen
  • Gefahr eines Lichtbogenüberschlags/Risikokategorie 2*: Schützt die Hände des Trägers gegen Gefahren eines Lichtbogenüberschlags
  • Handinnenflächen-Beschichtung aus