Thermo Scientific™ Locator™ Plus Rack and Box Systems
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
CY50925 CY509105 CY509106 CY509107 CY509108 CY509109 CY509110 CY509111 CY50925-70 CY50935 CY50935-70 CY50945-70 CY50985-70
478-0167EA 6900 CHF
478-0167 BARNCY509105 BARNCY509106 BARNCY509107 BARNCY509108 BARNCY509109 BARNCY509110 BARNCY509111 478-0265 478-0807 478-0266 478-0267 478-0268
Thermo Scientific™ Locator™ Plus Rack and Box Systems
Dewars und Kryogefäße
Kryogene Gestell- und Boxsysteme von Locator™ ermöglichen eine schnelle, effiziente Probenentnahme mit maximaler Speicherkapazität (bis zu 6000 Proben mit Locator™ Plus) bei minimalem Verbrauch von flüssigem Stickstoff.
  • Kompaktes Design minimiert den Platzbedarf und maximiert gleichzeitig die Speicherkapazität
  • Das System eignet sich sowohl für manuelle als auch für computergestützte Methoden zur Bestandsaufzeichnung
  • Superisolierte Gefäße haben ein spezielles Design mit schmaler Öffnung, das flüssigen Stickstoff durch Minimierung der Verdunstung spart
  • Hervorragende Temperaturgleichmäßigkeit: Proben werden unter –180 °C gelagert, selbst wenn weniger als 5 cm flüssiger Stickstoff im Gefäß verbleiben
  • Ultraschall-Füllstandsanzeige schützt unersetzliche Proben durch minimale Verdunstung und Leitung von flüssigem Stickstoff
  • Sicherer Verschluss verhindert unbefugten Zugriff
  • Akustischer Alarm, der ertönt, wenn der Stickstoffpegel unter den sicheren Bereich fällt; trockener Fernalarmkontakt zur Fernüberwachung
Locator™ Kryo-Gestell- und -Boxensysteme bieten ein einzigartiges System aus Hängegestell und Gitterboxen, eine fortschrittliche Vakuumisolierung, unübertroffen gleichmäßige Temperaturverteilung und eine innovative Flüssigstickstoffüberwachung.
Locator™ Plus Systeme sind mit oder ohne Ultraschall-Füllstandsüberwachung erhältlich.
Hinweis: Für das angegebene Fassungsvermögen werden 1,2/2 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryofläschchen angenommen.
Bestellinformation: Erfordert Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoboxen (müssen separat bestellt werden).
Lieferumfang: Locator™ Systeme enthalten indizierte Ständer aus Edelstahl, die genau in den Behälter passen. Jedes Rack verfügt über individuelle Lagerbereiche, die jeweils eine Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryolagerungsbox aufnehmen.
Locator™ Plus Systeme enthalten mit Index versehene Gestelle aus Edelstahl, die für den Einsatz mit 5 cm Nalgene™ Kryoboxen konzipiert sind (größere Gestelle für die Lagerung von 5,0 ml-Ampullen im Locator Jr. Plus und Locator 4 Plus erhältlich). Erhältlich mit oder ohne Flüssigstickstoff-Füllstandsüberwachung.