Gebläselampe, Spotflam®
Lieferant: Camping Gaz
CAMP3000004963EA 45.4 CHF
CAMP3000004963
Gebläselampe, Spotflam®
Heizgeräte Gasbrenner
Ideal für Präzisionsarbeiten und besonders für den Einsatz im Innenbereich, zum Beispiel für Bastelprojekte, geeignete Gebläselampe. Sie hat eine fein einstellbare Flamme mit einem Luftring und kann ohne Vorheizen in jeder Position verwendet werden.
  • Mit einer Hand einstellbar
  • Gasverbrauch: 9 g/h
  • Laufzeit: Weniger als 5 Stunden
Gewicht: 61 g
Lieferumfang: Mit einer CV360-Kartusche ausgestattet.