Gaswaschflaschen mit Kopf, BOLA
Lieferant: Bohlender
N1662-44 N1662-14 N1662-24 N1662-34
BOHLN1662-44EA 274 CHF
BOHLN1662-44 BOHLN1662-14 BOHLN1662-24 BOHLN1662-34
Gaswaschflaschen mit Kopf, BOLA
Flaschen Gaswaschflaschen
Klare Borosilikatglasflasche 3.3 mit FEP-Einlassrohr.
  • Chemikalienbeständig
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
Glas konform zu USP, Typ I und ASTM E438 Typ I, Klasse-A-Anforderungen.
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Lieferumfang:
Order Now