Deckgläser, Corning®
Lieferant: Corning
2975-246 2975-245 2975-223 2975-224 2975-225 2975-243 2975-244
CORN2975-246EA 593 CHF
CORN2975-246 CORN2975-245 CORN2975-223 CORN2975-224 CORN2975-225 CORN2975-243 CORN2975-244
Deckgläser, Corning®
Deckgläser
Speziell, optisch klar, wasserweiß, Deckglas aus Borosilikat widersteht dem Festkleben an Oberflächen und der Verwitterung und bleibt für eine längere Zeit klar.
  • Für die generelle Labormikroskopie entwickelt
Unsteril.