Innovative interaktive Arbeitsplatte für Labore, Reinräume und das Gesundheitswesen. Ein hygienisches Design basierend auf GMP-Richtlinien, das aus einer durchgehenden, gehärteten Glasoberfläche auf Phenolharzlaminat besteht, in die ein Touchscreen eingebettet ist, um eine interaktive Arbeitsplatte bereitzustellen, die von einer Metallstruktur getragen wird. Gleichzeitig funktioniert sie als normale Arbeitsplatte und löst die Desinfektions- und Kontaminationsprobleme, die mit der Verwendung von Tablets, Notebooks, PCs, Tastaturen und Mäusen in Reinräumen und anderen kontrollierten Umgebungen verbunden sind. Sie ermöglicht den Zugriff auf jede Laborsoftware wie elektronische Notebooks, LIMS, Wikis, Analysesoftware, Office und andere auf der Laborwerkbank, während gleichzeitig eine aseptische Umgebung aufrechterhalten wird. Die interaktive Arbeitsplatte kann dazu beitragen, den Verkehr in und aus kritischen Bereichen zu reduzieren, in denen die Verwendung tragbarer Computergeräte eingeschränkt oder verboten ist.
- Einfach zu reinigen und zu dekontaminieren
- Ermöglicht die Verwendung von Handschuhen
- Vermeidet biologische, chemische und radioaktive Kontamination
- Hohe chemische und mechanische Beständigkeit
- Hohes Maß an Sicherheit und Strukturstabilität
- Wahlweise integrierter 2D-Barcode-Scanner zur leichteren Identifizierung von Probendaten
- Platzsparend und ein Schritt in Richtung „papierloses“ Labor
- Unterstützt Labore bei der Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien
- Modular - kann in ähnliche modulare Laborial Reinraummöbel integriert werden
Material:
Arbeitsfläche aus Hartglas auf einer zweiten Arbeitsfläche aus Phenolharz
Versiegeltes Gehäuse aus ST12-Stahl für elektronische Komponenten
‚C‘-Rahmen aus ST37-2-Stahl
Verbindungsrahmen aus kaltgewalztem Stahl ST12
Pulverbeschichtung mit hoher chemischer Beständigkeit auf Basis einer Mischung aus Epoxid-Polyesterharzen
Alle metallischen Bauteile mit Pulverbeschichtung
2 Nivellierer M10 aus Stahl und Stopper aus Polyethylen am Fuß
Touchscreen-Spezifikationen:
Touchscreen-Technologie: modernste projiziert-kapazitative Technologie
Genauigkeit des Touchscreens: 1 mm, relativ
Latenz des Touchscreens: 22 ms
Eingabemethode: Finger, behandschuhter Finger
Touch-Funktionen: Funktionen für Microsoft Windows 7 und Windows 8 – Tippen und Doppeltippen, Ziehen zum Auswählen, Drücken und Tippen mit einem zweiten Finger, Zoomen, Drehen, Gedrückthalten, Schnippen
Display-Spezifikationen:
Displaytechnologie: LCD-LED
Displaygröße: 27"
Native Auflösung: Full-HD 1920×1080
Displayfarben: 16,7 Millionen
Helligkeit: 250 cd/m²
Kontrastverhältnis: 5000000:1
Betrachtungswinkel: 178°/168°
Spezifikationen des integrierten Computers:
CPU: Intel™ Core i3 330M @ 1,20 GHz oder ähnlich
RAM: 2 GB RAM DDR3 1066 MHz
Festplatte: 320/500 GB SATA
Wi-Fi: Kompatibel mit WPA/802.11 a/b/g/n – IEEE 802.1x
Betriebssystem: Windows 7 32/64-bit und Windows 8 32/64-bit (optional)
I/O Verbindungen: Geschützte Anschlüsse für 3×USB-A und 1×RJ45
Spezifikationen für die Umgebung:
Betriebstemperatur: 0 bis +25 ºC
Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80% (nicht kondensierend)
Zertifizierungen: Arbeitstisch entwickelt gemäß EN 13150
Entwickelt gemäß GMP-Richtlinien „EudraLex Band 4, Kapitel 3: Räumlichkeiten und Ausrüstung“
ST37-2-Stahl gemäß DIN 17100
ST12-Stahl gemäß DIN 1623
Pulverbeschichtung gemäß den europäischen Normen für Beschichtungen, GSB, Qualicoat Klasse 1 und BS6496:1984, BS6497:1984.