Die VWR® PCR Workstation ist ein PCR-Gehäuse für die PCR-Probenvorbereitung und andere sensible Verfahren. Ihre UV-Inaktivierung von luftgetragenen und oberflächengebundenen Schadstoffen bietet eine doppelte Dekontaminationswirkung und stellt daher eine ideale PCR-Umgebung dar. Das Edelstahlgehäuse, Vorder- und Seitenwände aus 8-mm-Makrolon® schützen vor UV-Strahlung.
- Aktive Dekontaminierung der Arbeitsoberfläche außerhalb der Arbeitszeiten mittels UV-Strahlung
- Zusätzliche Inaktivierung aerosolgebundener Schadstoffe während des Arbeitens durch einen abgeschirmten UV-Luft-Rezirkulator
- Kontaminationsschutz dank der antimikrobiellen Arbeitsfläche aus Edelstahl
- Funktionsanzeige für UV-Luft-Rezirkulator-Röhre
- Anzeige der Betriebszeit von UV-Röhren ermöglicht einen rechtzeitigen Austausch bei gleichbleibender UV-Intensität
- Zusätzlicher Stauraum für Reaktionsgefäße, Pipetten oder Gestelle durch abnehmbare Einlegeböden an der Rückwand
- Vier interne Steckdosen für den Betrieb von Laborgeräten wie Mini-Zentrifugen oder Vortex-Schüttlern ermöglichen das Ausführen mehrerer Arbeitsschritte ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufs
- Elektromagnetischer Sicherheitsmechanismus unterbricht die UV-Strahlung beim Öffnen der Frontscheibe
Großer Bereich für stressfreies Arbeiten: Die VWR® PCR Workstation bietet reichlich Platz und die Möglichkeit zur Unterbringung von Tischgeräten. So können mehrere Arbeitsschritte hintereinander ohne Ortswechsel durchgeführt werden, wodurch das Risiko einer Kreuzkontamination minimiert wird.
Im Handbuch ist der für Ihr Land kompatible Stecker- und Steckdosentyp aufgelistet.
Zertifizierungen: TÜV-geprüfte, zertifizierte Sicherheit. Made in Germany.
Lieferumfang: Versand innerhalb DE komplett vormontiert.