HelixMark®-Schlauch, Silikon, platingehärtet, ELASTOSIL
Lieferant: Freudenberg Medical Europe GmbH
60-831-01 60-831-02 60-831-03 60-831-04 60-831-06 60-831-07 60-831-05
228-0851EA 0 CHF
228-0851 228-0852 228-0853 228-1162 228-1163 228-1164 228-0854
HelixMark®-Schlauch, Silikon, platingehärtet, ELASTOSIL
Schläuche Transferschlauch
HelixMark® Standard-Silikonschläuche erfüllen die Anforderungen eines breiten Spektrums medizinischer und Laboranwendungen und sind universell für die Übertragung von Flüssigkeiten unter Standardanforderungen einsetzbar. Der Schlauch ist einzeln in 15-m-Spulen verpackt.
  • Hergestellt aus platingehärtetem Silikon
  • Typische Härte: 80 Shore
  • Produktion und Verpackung in Reinräumen der ISO-Klasse 8
  • Sterilisierbar im Autoklaven, mit Ethylenoxid und durch Gammabestrahlung
  • Lückenlose Chargenrückverfolgbarkeit
  • Doppelt verpackt
Alle HelixMark®-Produkte werden inMore Product Information