Bodenablaufbürste und -griffe, J-Zone
Lieferant: MICRONOVA
BRBL-46 BRHFD-36
129-0594EA 124 CHF
129-0594 129-0597
Bodenablaufbürste und -griffe, J-Zone
Bürsten
Ein Bürstenkopf mit steifen Borsten und ein Kunststoffgriff mit Gewinde, speziell für die Reinigung von Bodenabläufen entwickelt. Der Bürstenkopf ist mit schwarzen Borsten zur Farbcodierung versehen und der Griff ist mit „For Floor Drain Use Only“ bedruckt, um ihn von anderen Reinigungsbürsten zu unterscheiden.
  • Auswechselbarer Bürstenkopf mit steifen Borsten
  • Auf dem Griff ist „For Floor Drain Use Only“ bedruckt
  • Klare Unterscheidung von anderen Reinigungsbürsten
  • Bürstenkopf mit 4" (10 cm) Durchmesser
  • Langer Griff mit 36" (91 cm), um den Boden leicht zu erreichen
Der Micronova J-Zone Bodenablaufbürstenkopf verfügt über ein Kunststoffgewinde, so kann er einfach durch den Bodenablaufgriff ersetzt werden kann.
Bestellinformation: Bürste und Griff müssen separat bestellt werden.