Reinigungsstäbe, MegaTip™
Lieferant: MICRONOVA
QDMT-1 MT-6IR MT-6
129-1071EA 160 CHF
129-1071 129-1085 129-1070
Reinigungsstäbe, MegaTip™
Tupfer Reinigungstupfer
MegaTip sind fundamentale Reinigungsstäbe.
In Verbindung mit dem Universalgriff lassen sich Einbauleuchten, Ecken und Winkel zwischen Wänden und Decken sowie andere Bereiche, in denen das Abwischen oder die Verwendung eines Wischmobs nicht möglich ist, problemlos reinigen.
Zertifizierungen: ISO 9001:2008.
Bestellinformation: Griffe und deren Adapter müssen separat bestellt werden.