Reinigungsstäbchen, PurSwab®, Applikator mit Wattekopf
Lieferant: Puritan Medical Products
PurSwab®
PMPC896-PCEA 419 CHF
PMPC896-PC
Reinigungsstäbchen, PurSwab®, Applikator mit Wattekopf
Tupfer Reinigungstupfer
Der Applikator hat an einem Ende einen glatten, zylindrischen Wattekopf auf einem weißen Papierschaft.
  • Problemlose Entsorgung
  • Fussel- und rückstandsfrei
  • Besonders saugfähige Baumwolle, quillt nicht in Lösungsmittel
Suitable for cleaning disk drives, optics, PC board assembly and other critical industrial and sensitive components.
Verpackung: 50 Stäbchen in versiegeltem Polybeutel; 1000 pro Packung.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904