Reinigungsstäbchen, PurSwab®
Lieferant: Puritan Medical Products
Puritan®
PMPC816EA 427 CHF
PMPC816
Reinigungsstäbchen, PurSwab®
Tupfer Reinigungstupfer
Proctoscopic swab made with USP grade rayon fibre that is carded on-site to maintain consistency.
  • Large rayon tip is extra-absorbent
Sie eignen sich für die Vorbereitung und Untersuchung in der Geburtshilfe und Gynäkologie.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904