Bodenmarkierungen, DuraStripe®, X-Treme, Ecke
Lieferant: ERGOMAT
DSXCR4B DSXTR4B DSXCR4Y DSXTR4Y DSXSTEPY 4070058XTCG 4070058XF9BL 4070058XF9Y
ERGODSXCR4BEA 147 CHF
ERGODSXCR4B ERGODSXTR4B ERGODSXCR4Y ERGODSXTR4Y ERGODSXSTEPY ERGO4070058XTCG ERGO4070058XF9BL ERGO4070058XF9Y
Bodenmarkierungen, DuraStripe®, X-Treme, Ecke
Warn- und Verbotszeichen
DuraStripe® ist das einfachste, schnellste und günstigste Bodenmarkierungssystem für Industrieböden. Die Haltbarkeit und die umfangreiche Produktpalette machen DuraStripe® zur einzigen kompletten Lösung für die Bodenmarkierung auf dem heutigen Markt. Kostengünstiger als die Markierung mit Farbe.
  • Ideal für glatte oder neuere Böden, kann aber auch auf alten Böden verwendet werden
  • Leichtes und einfaches Abziehen und Kleben
  • Leicht zu entfernen für eine schnelle Neukonfiguration und daher ein großartiges Werkzeug für die „schlanke Produktion“
  • Keine Trocknungs- oder Aushärtungszeit, keine Dämpfe und komplizierte Reinigung, welche die Produktivität beeinträchtigen
  • In 11 verschiedenen Farben erhältlich
Hergestellt für kritische Umgebungen und Bereiche mit viel Staplerverkehr. Es verfügt über eine spezielle beschichtete Oberfläche für eine einfache Reinigung.