Klebebandabroller, für eine Rolle
Lieferant: UltraTape
817-0309EA 434 CHF
817-0309
Klebebandabroller, für eine Rolle
Klebeband-Abroller
Der Ultratape-Klebebandabroller für eine Rolle ist für eine bis zu 50,8 mm breite Rolle mit 201,2 Metern Länge vorgesehen. Der Abroller wird mit einem 76 mm breiten Rollenhalter aus Kunststoff geliefert.