Reinraumverbundpapier, EcoBond®
Lieferant: Berkshire
818-0287EA 76.7 CHF
818-0287 818-0286
Reinraumverbundpapier, EcoBond®
Papier
EcoBond® ist eine recyclingfähige Version von BCR® Reinraumverbundpapier. EcoBond® besteht aus Zellulose und wird empfohlen für die Verwendung in Reinräumen der ISO-Klassen 3 - 7.
  • Partikel- und fusselarm
  • Doppelt verpackt zur Gewährleistung der Reinheit
  • Recyclingfähig
  • Glatte Oberflächen reduzieren Partikelkontamination