Messzylinder, Klasse A, mit Chargenzertifikat, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
213900701 213900804 213901406 213901706 213902402 213903604 213904403 213905408 213906301
215-3607EA 36.5 CHF
215-3607 215-3608 215-3609 215-3610 215-3611 215-3612 215-3613 215-3614 215-3615
Messzylinder, Klasse A, mit Chargenzertifikat, DURAN®
Zylinder Messzylinder
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A.
  • With batch certificate
  • Hexagonal glass base, with spout
  • Blue graduations with ring marks at major graduations
With printed retrace code (batch identification).