Schutzbrille, Vistamax VNC21
Lieferant: Honeywell Safety
Vistamax
DALL1002759EA 29.7 CHF
DALL1002759
Schutzbrille, Vistamax VNC21
Vollsichtbrillen
Hochleistungs anti-Beschlag Schutzbrillen, geeignet für die meisten sehr humiden Anwendungsgebiete.
  • Das Gestellt ohne Lüftungsöffnung bietet exzellenten Schutz gegen große und feine Staubpartikel und gegen Flüssigkeitstropfen
  • Einzigartiges anti-Beschlag System mit doppelten Brillengläsern: Vorderes Brillenglas aus Azetan für Chemikalienbeständigkeit, hinteres aus Polykarbonat für Schlagfestigkeit
  • Wärmebrücke mit Aluminium-Kondensator
Geeignen für Petrochemie, Industrie oder Labor, Verwaltung oder Gießerei.
Zertifizierungen: ISO 9001/2000