pH/mV/°C/Ionen-Messgerät, tragbar, pH/ION 3310
Lieferant: WTW
662-1862EA 2690 CHF
662-1862
pH/mV/°C/Ionen-Messgerät, tragbar, pH/ION 3310
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Diese professionelle Taschenmessgerät mit Datenlogger ist ideal für den Feldeinsatz. Es wurde entwickelt für die präzise pH-, mV- und ISE-Messung.
  • Robust und wasserdicht
  • Hinterleuchtetes Grafikdisplay
  • 1- bis 5-Punkt-pH-Kalibrierung, 2- bis 7-Punkt-ISE-Kalibrierung (auch nicht linear)
  • Unterstützt GLP-konforme Dokumentation
  • USB-Schnittstelle für Datentransfer, auch als Stromversorgung im Labor nutzbar
Bestellinformation: Einzelgerät inklusive Bedienungsanleitung, CD-ROM, Betterien und USB-Kabel. Elektroden müssen separat bestellt werden.