Flächendesinfektionsmittel, perform® sterile alcohol IPA
Lieferant: Schülke
141-1462EA 248 CHF
141-1462
Flächendesinfektionsmittel, perform® sterile alcohol IPA
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Sterile, alkoholische Gebrauchslösung zur Desinfektion von Flächen in Reinräumen.
  • Schnell und effektiv
  • Gammabestrahlt und keimfiltriert (0,2 μm)
  • Farbstoff-, parfüm- und rückstandsfrei
  • Bakterizid, viruzid (BVDV/Vaccinia) und fungizid
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.