Flächendesinfektionsmittel, perform® classic concentrate OXY
Lieferant: Schülke
SCUE122320EA 0 CHF
SCUE122320
Flächendesinfektionsmittel, perform® classic concentrate OXY
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Pulverisiertes Konzentrat auf Basis von Aktivsauerstoff zur Desinfektion von Oberflächen.
  • Materialverträglich
  • Praktisches Sachet für den Einmalgebrauch
  • Farblos
  • Bakterizid, viruzid (BVDV/Vaccinia), fungizid und sporizid
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.