Flächendesinfektionsmittel, perform® sterile PAA
Lieferant: Schülke
SCUE100071EA 494 CHF
SCUE100071 SCUE100081
Flächendesinfektionsmittel, perform® sterile PAA
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Steriles Desinfektionsmittel für Flächen im Reinraum, auf Basis von Peressigsäure. Erhältlich als gebrauchsfertige Lösung und als Flüssigkonzentrat.
  • Schnell wirksam und effektiv
  • Aseptisch abgefüllt und keimfiltriert (0,2 μm)
  • Farbstoff- und parfümfrei
  • Bakterizid, fungizid, sporizid, viruzid (BVDV/Vaccinia)
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.