Flächendesinfektionsmittel, Meliseptol® Foam pure
Lieferant: B. Braun
19288 19796
BRAU19288EA 93.1 CHF
BRAU19288 BRAU19796
Flächendesinfektionsmittel, Meliseptol® Foam pure
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Gebrauchsfertige Mischung zur Desinfektion von alkoholempfindlichen Oberflächen, z. B. Ultraschallsonden, Space-Infusionspumpen, Dialog+ Hämodialysemaschinen, Kunstleder usw.
  • Auf Basis von n-Propanol und quaternären Ammoniumverbindungen
  • Aktiv gegen Bakterien, Mykobakterien (M. terrae), Pilze, Viren (HIV/HBV/HCV), Adeno-, Noro-, Polyoma-, Rota- und Vaccinia Virus
  • Innovativer, aerosolfreier Schaumsprühkopf