Desinfektionsgel für die Hände, Softa-Man® Visco Rub
Lieferant: B. Braun
19165 19166 19167 19168
BRAU19165EA 7.9 CHF
BRAU19165 BRAU19166 BRAU19167 BRAU19168
Desinfektionsgel für die Hände, Softa-Man® Visco Rub
Hautpflege Desinfektionsmittel für die Haut Desinfektionsgel für die Haut
Allergenarmes Händedesinfektionsmittel mit einer einzigartigen Gel-ähnlichen Konsistenz.
  • Wirksam gegen Bakterien inkl. MRSA, Mykobakterien (M. terrae), Pilze und Viren (HBV/HIV/HCV, Vaccinia, Rota, Noro, Avian Influenza A)
  • Enthält in 100 ml Lösung: 45 g Ethanol (100%), 18 g Propanol, Bisabolol
  • Einwirkzeit zur Händedesinfektion: 15 s (hygienisch); 90 s (chirurgisch)
  • Farbstoff- und parfümfrei
Zertifizierungen: EN1275, prEN 12054/13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 1500, EN 12791
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.