Rutschfeste, feine, elastische Bänder und Laufflächen, Serie 200, Safety-Walk™
Lieferant: 3M
SW3WS25 SW3TR50 SW3WS50 3WS100NN SW3TR122N SW3TR25N
MMMASW3WS25EA 497 CHF
MMMASW3WS25 MMMASW3TR50 MMMASW3WS50 MMMA3WS100NN MMMASW3TR122N MMMASW3TR25N
Rutschfeste, feine, elastische Bänder und Laufflächen, Serie 200, Safety-Walk™
Klebebänder
Hohe Reibung, fein elastisch strukturiertes, rutschfestes Material.
  • Für nasse, barfußbelastete Bereiche
  • Mineralfreie, feinstrukturierte, rutschhemmende Vinyloberfläche
  • Leistungsstarker, wasserfester Acrylatkleber ist ideal für nasse Bedingungen
  • Kundenspezifische Formen und Größen sind verfügbar
Fein strukturierte, rutschfeste Oberfläche mit druckempfindlicher Kleberückseite bietet erhöhte Sicherheit. Rückseite mit druckempfindlichem Klebstoff beschichtet, geschützt durch eine abziehbare Schutzfolie. Entwickelt für den Einsatz in nassen, barfüßigen Verkehrsbereichen. Zu den Anwendungen gehören die Verwendung auf Duschen, Wannen, Surfbrettern und in der Nähe von Whirlpools und Pools.