Desinfektionsmittel für Reinräume, ClearKlens Bi-Spore
Lieferant: Diversey
141-1449EA 992 CHF
141-1449
Desinfektionsmittel für Reinräume, ClearKlens Bi-Spore
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
ClearKlens Bi-Spore ist ein schnell wirksames, stabiles Zwei-Komponenten-System zur Erzeugung von Chlordioxid, das entwickelt wurde, um die sterilen Produktionsanlagen in der Pharmaindustrie zu desinfizieren. Wirkt gemäß dem europäischen Sporizidtest (CEN 13704) bereits nach 5 Minuten Einwirkzeit, innerhalb von 5 - 8 Minuten nach Oberflächenkontakt.
  • Auf 0,2 Mikrometer gefiltert, aseptisch abgefüllt und doppelt verpackt
  • Einfach zu bedienendes, Zwei-Komponenten-System aus Basis und Aktivator
  • Geeignet für praktisch alle Oberflächen in Reinräumen
  • Im Lieferumfang enthalten: Analysen-und Sterilitätszertifikat, wo zutreffend
  • Aktionspaketergänzung zu ClearKlens Tego® 2000, ClearKlens Tego® 2001 und ClearKlens Cleansinald.
Zertifizierungen: Bakterizid EN 1276; Fungizid EN 1650; Bakterizid und fungizid EN 13697; Sporizid EN 13704; Viruzid EN 14476.
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.