VWR®, Uhr mit Kalender und Thermometer
Lieferant: VWR Collection
620-2219EA 175 CHF
620-2219
VWR®, Uhr mit Kalender und Thermometer
Timer Uhren
B×T×H: 235×254×25 mm
  • Zeit, Datum (Tag und Monat), Temperatur von −5 bis +50 °C
  • Format: 12/24 Stunden
  • Ansprechende Farbgebung
Zertifizierungen: Konform mit ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001 gewährleistet Rückverfolgbarkeit nach NIST.
Lieferumfang: Inklusive Batterie, Wandhalterung und Kalibrierzertifikat.