Fingerlinge, Latex, Rotiprotect®
Lieferant: Roth Carl
X152.1 X153.1 X154.1
ROTHX152.1EA 15.95 CHF
ROTHX152.1 ROTHX153.1 ROTHX154.1
Fingerlinge, Latex, Rotiprotect®
Fingerlinge Fingerlinge, Latex
Farbe: Natur
  • Ungepudert, glatte Oberfläche
  • Mit Rollrand
Länge: 68 mm
Stärke: 0,1 mm