Hitzeschutzhandschuhe, Sekuroka®
Lieferant: Roth Carl
H298.1 H299.1
ROTHH298.1EA 0 CHF
ROTHH298.1 ROTHH299.1
Hitzeschutzhandschuhe, Sekuroka®
Handschuhe
Diese strapazierfähigen Handschuhe bestehen aus einem auf Silikatbasis hergestellten Garn. Sie sind beständig gegenüber Temperaturen von bis zu +600 °C und kältewiderstandsfähig bis −73 °C.
  • Extreme Beständigkeit gegen Chemikalien, Abriebfestigkeit, ausgezeichnete dielektrische Festigkeit
  • Asbestfrei
Length: 280 - 580 mm
Colour: Beige
EN 388 (4X1X), EN 407 (4342XX); Cat. III
Zertifizierungen: EN 388 (4X1X), EN 407 (4342XX); Kat. III