VWR® shiroGEL vertical 20, Vertikale Elektrophoresesysteme
Lieferant: VWR Collection
700-0353EA 2400 CHF
700-0353 700-0354
VWR® shiroGEL vertical 20, Vertikale Elektrophoresesysteme
Elektrophorese-Systeme Vertikale Gelelektrophorese-Systeme
Das shiroGEL vertical 20 bietet eine hohe Anwendungsflexibilität und zeichnet sich durch das einfache Gießen von Gelen aus. Beim Einrichten werden nur vier Schrauben benötigt um bis zu vier 20×20-cm-Gele zu fixieren. Die vertikale Schraubzwingentechnologie verteilt den Druck gleichmäßig auf das gesamte Gel statt nur in der Mitte. Dies vermeidet ein Durchbiegen der Platte und eine Gelkompression, während beim Gießen eine leckfreie Abdichtung gewährleistet wird. Eine integrierte innere Pufferkammer im PAGE-Einsatz ermöglicht ein Einrichten, ohne dass eine obere Pufferkammer erforderlichMore Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
Gelgröße B×H 200×200 200×200 mm