Liquid sample bags, Whirl-Pak®
Lieferant: Roth Carl
T261.1 T262.1
ROTHT261.1EA 0 CHF
ROTHT261.1 ROTHT262.1
Liquid sample bags, Whirl-Pak®
Beutel Probenbeutel
These free-standing sample bags specially formed base allows bags to stand completely free and without support and are suitable for liquids and solids.
  • Sterile
  • With large labelling area
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904