Reaktionsgefäße 0,6/1,6/2,0 ml
Lieferant: Biozym
BZYM710224EA 0 CHF
BZYM710224 BZYM710202 BZYM710203 BZYM710225 BZYM710200 BZYM710222 BZYM710223 BZYM710201 BZYM710228 BZYM710206 BZYM710204 BZYM710205 BZYM710291 BZYM710220 BZYM710210 BZYM710221 BZYM710290 BZYM710208
Reaktionsgefäße 0,6/1,6/2,0 ml
Röhrchen Reaktionsgefäße
PP, translucent.
  • DNase-, RNase-free
Graduated, with safelock cap.