Szintillationsröhrchen, mit Schnappkappe
Lieferant: SEMADENI
3825 3824
SEMA3825EA 79.4 CHF
SEMA3825 SEMA3824
Szintillationsröhrchen, mit Schnappkappe
Vials
Diese Szintillationsröhrchen bestehen aus qualitativ hochwertigem Material und weisen eine gute Lösemittelbeständigkeit und Stabilität auf.
  • Mit patentiertem Schnellverschluss
  • Verschlüsse leicht entfernbar