Reinraum-Wischtücher, getränkt, PROSAT® PS-919
Lieferant: Contec
PROSAT®
115-0377EA 28.8 CHF
115-0377
Reinraum-Wischtücher, getränkt, PROSAT® PS-919
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Diese Wischtücher aus Meltblown-PP-Vlies sind mit 91% Isopropanol und 9% deionisiertem Wasser getränkt.
  • Speziell entwickelt für die Halbleiterindustrie
  • Meltblown-Polypropylen bietet höhere Lebensdauer
  • Lösungsmittelmischung erfüllt SEMI-Spezifikationen für Metalle und Verunreinigungen
  • Beutel gewährleisten Reinheit und Sättigungsgrad
Ideal zum Reinigen von Prozesswerkzeugen und -geräten sowie zum Abwischen von Gegenständen, bevor sie in den Reinraum eingeführt werden.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 bzw. M 3.5 geeignet.
Farbe: Weiß
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904