Fötales Kälberserum (FBS), US-amerikanischen Ursprungs
Lieferant: Avantor
Avantor® Seradigm
97068-101EA 1120 CHF
97068-101 97068-102 97068-104 89510-200 97068-107 97068-091 89510-196 89510-198 97068-085 97068-086 89510-194 97068-088
Fötales Kälberserum (FBS), US-amerikanischen Ursprungs
Seren
VWR® Seradigm FBS in Spitzenqualität bietet höchste Produktqualität und Virensicherheit, da es zusätzlichen BVD-Virustests mithilfe der qPCR-Technologie unterzogen wird. VWR® Seradigm FBS in Premiumqualität wird vielfach von Zellenzüchtern verwendet, die hochwertiges, leistungsstarkes FBS für verschiedene Anwendungen benötigen.
  • 100% aus den USA stammend
  • Dreifach mit 0,1 μm steril gefiltert
  • Echtes Pooling bezüglich Konsistenz zwischen Chargen und Flaschen
  • Unabhängig von externen Labors getestet
  • Vollständig rückverfolgbar
FBS in Spitzenqualität (Endotoxin ≤10 EU/ml; Hämogloblin ≤25 mg/dl) bietet höchste Produktqualität und Virensicherheit, da es zusätzlichen BVD-Virustests mithilfe der qPCR-Technologie unterzogen wird. Proprietäre Gewinnungs- und Produktionstechniken bieten zusätzliche Funktionen zur Steigerung der Produktqualität sowie Verbesserung der Rückverfolgbarkeit und Einhaltung behördlicher Vorschriften. Dieses Produkt wird von Zellenzüchtern verwendet, die mit primären Zelllinien in Produktionsumgebungen und mit Anwendungen arbeiten, bei denen die behördlichen Anforderungen oder die Rückverfolgbarkeit von größter Bedeutung sind.
FBS in Premiumqualität (Endotoxin ≤20 EU/ml; Hämogloblin ≤25 mg/dl) bietet qualitativ hochwertige Funktionen, wie z. B. umfassende Tests durch unabhängige externe Labore und die Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe, wodurch es sich von vergleichbaren Produkten abhebt. Dieses Produkt wird von Zellenzüchtern verwendet, die hochwertiges, leistungsstarkes FBS für verschiedene Anwendungen benötigen.
Zertifizierungen: Die Lieferkette wurde von der International Serum Industry Association (ISIA) in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit zertifiziert.