Hitzeschutzhandschuhe, KarboTECT® L 954
Lieferant: KCL by Honeywell
954.9 954.10
KCHL954.9EA 166 CHF
KCHL954.9 KCHL954.10
Hitzeschutzhandschuhe, KarboTECT® L 954
Handschuhe
Dieser beidseitig tragbare Handschuh besteht aus gestricktem Para-Aramid und Kohlefaser. Diese Kombination ermöglicht es dem Träger, Arbeiten bei Temperaturen bis 350 °C durchzuführen.
  • Extralange Lederstulpe sorgt für zusätzlichen Schutz des Unterarms
  • Fünffingerform bietet eine gute Flexibilität und Griffigkeit
  • Para-Aramid kann mehrmals gewaschen werden, ohne seine mechanischen Schutzeigenschaften zu verlieren
  • Gute thermische Isolierung, hohe Schnittfestigkeit
  • Reduzierung von elektrostatischer Aufladung
  • Hoher Tragekomfort dank Baumwollinnenhandschuh
Ideal for use in metal work and processing, large bakeries, refineries and other areas with dry heat contact. Can also be used when changing tools at hot machines or when working with heat ovens and cabinet dryers.
Colour: Brown/green
EN 388 (1441), EN 407 (4243XX); Cat. III
Zertifizierungen: EN 388:2016 (1X4XC), EN 407 (4242XX); Kat. III
Zugelassen für Lebensmittelkontakt