Sicherheitskörbe
Lieferant: Semadeni
216-7333EA 36.2 CHF
216-7333 SEMA4953 SEMA2699 SEMA4954
Sicherheitskörbe
Körbe Transportkörbe
PP, farbig.
  • Antistatisch
  • Platzsparend, stapelbar
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Die antistatischen Sicherheitskörbe mit perforierten Wänden und Boden werden mit klappbaren Halterungen und vertikaler Arretierung geliefert.