Zentrifugen, kompakt, EBA 200/200 S
Lieferant: Hettich
521-1928EA 2200 CHF
521-1928 521-1930
Zentrifugen, kompakt, EBA 200/200 S
Zentrifugen Tischzentrifugen
Diese kompakten Zentrifugen sind mit einem Festwinkelrotor ausgestattet und eignen sich ideal für geringe Probenaufkommen.
  • Both models are equipped with 8-place angle rotor which holds tubes up to 15 ml
  • Maintenance-free frequency drive
  • Compact size saves space on the benchtop
Die EBA 200 ist ideal für die medizinische Diagnostik in klinischen Umgebungen. Die hohe Drehzahl der EBA 200 S ermöglicht kürzere Zentrifugationszeiten, so dass schon nach wenigen Minuten plättchenarmes Plasma zur Analyse bereitsteht.
Bestellinformation: Beide Zentrifugen werden mit einem Festwinkelrotor für alle gängigen Blutentnahmeröhrchen geliefert. Spezielle Adapter für kleine Röhrchengrößen sind auf Anfrage erhältlich.