Reinraum-Schwammtücher, Foamtec®
Lieferant: Contec
Foamtec®
115-1858EA 24.9 CHF
115-1858
Reinraum-Schwammtücher, Foamtec®
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Diese Tücher bestehen aus offenzelligem PU-Schaum (100 Poren pro Zoll). Der Schaum wird in einem trockenen, nicht chemischen Verfahren vernetzt, wodurch eine offenzellige Struktur entsteht, die die Partikelkontamination minimiert und Partikel von abgewischten Oberflächen einfängt und entfernt.
  • In einem Reinraum der ISO-Klasse 4 gewaschen und verpackt
  • Geringe Freisetzung von Partikeln und Rückständen
  • Gute Saugfähigkeit, weich und abriebfest
  • Hervorragend geeignet zur Reinigung in der Mikroelektronik
  • Kann auch als Verpackungsmaterial zum Schutz sauberer Produkte genutzt werden, ausgezeichnete Polsterung zur Vibrationsreduzierung
Farbe: Beige