Chemikalienbeständige Overalls, Tychem® 4000 S, Modelle CHZ5 / CHZ6
Lieferant: DuPont
SLCHZ5TWH00/L SLCHZ5TWH00/M SLCHZ5TWH00/S SLCHZ5TWH00/XL SLCHZ5TWH003XL SLCHZ5TWH00XXL SLCHZ6TWH16/L SLCHZ6TWH16/M SLCHZ6TWH16/S SLCHZ6TWH16/XL SLCHZ6TWH163XL SLCHZ6TWH16XXL
113-7968EA 1230 CHF
113-7968 113-7967 113-7966 113-7969 113-7971 113-7970 113-7974 113-7973 113-7972 113-7975 113-7977 113-7976
Chemikalienbeständige Overalls, Tychem® 4000 S, Modelle CHZ5 / CHZ6
Einweg-Kleidung
Dieser Schutzanzug wird aus einem leichten, geschmeidigen und strapazierfähigen Material (<700 g pro Anzug) gefertigt, bestehend aus einem widerstandsfähigen Tyvek® Substrat mit einer auflaminierten chemischen Barrierefolie. Der Anzug bietet eine Barriere gegen die Permeation zahlreicher anorganischer und organischer Chemikalien.
  • Kapuze, Doppelreißverschlüsse mit doppelter Abdeckung für größere Dichtigkeit, äußere Abdeckung mit Klebeband und integrierte Kinnabdeckung
  • Gummizüge an Gesicht, Handgelenken, Taille und Knöcheln für eine optimale Passform; Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel
  • Gesteppte und überklebte Nähte mit Barrierefolie für Schutz und Festigkeit
  • Doppelte Bündchen für gute Passform mit Handschuhen
  • Antistatisch Behandlung der Innenseite (EN 1149-5)
  • Erhältlich mit oder ohne angesetzte Socken und Stiefelstulpen
Tychem® 4000 S eignet sich ideal für die Handhabung von Chemikalien, für Aufräumarbeiten nach Umweltverschmutzungen und für Notfalleinsätze. Weiterhin eignet er sich für den Einsatz in verschiedenen Industriezweigen, z. B. in der Öl- und Gasindustrie oder der chemischen Industrie, für die Gefahrstoffbeseitigung sowie für Rettungseinsätze.
Gewicht: 124 g/m²
Farbe: Weiß
Zertifizierungen: Typ 3B/4B/5B/6B, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, Kat. III
Verpackung: 20 Stück pro Box, einzeln verpackt.