Inverse Mikroskope, AE2000MET
Lieferant: Motic
630-2560EA 633 CHF
630-2560 MOTI1101001704421 630-2557 630-2556 630-2566 630-2555 630-2554 630-2596 630-2595 630-2594 630-2561 630-2549 630-2548 630-2559 630-2547 630-2558
Inverse Mikroskope, AE2000MET
Mikroskope
Diese Mikroskope für die Metallurgie sind für die Inspektion und Analyse von Materialien, Mineralien, Druckgussteilen und Präzisionsformwerkzeugen in der industriellen, akademischen und wissenschaftlichen Forschungsanalyse geeignet.
  • CCIS® objectives with long working distance for flat and opaque samples
  • High quality glasses and anti-reflective coating ensure superb image quality
  • Brightfield objectives can be used without restrictions in optical performance
Suitable for use in industrial and scientific research analysis.
Lieferumfang: Wird mit Blaufilter, Inbusschlüssel, Staubschutzhülle und Netzkabel geliefert.