VWR® Standard Line, Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen
Lieferant: VWR Collection
613-7111EA 646 CHF
613-7111 613-7112 613-7113 613-7114 613-7115 613-7116 613-7117 613-7118
VWR® Standard Line, Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen
Pipetten Micropipettes
Die leichten Pipetten der Standard-Serie verfügen über ein revolutionäres Federungssystem, wodurch sich der Schaft beim Drücken gegen eine Reihe von Pipettenspitzen leicht zurückzieht. Jeder Schaft bewegt sich unabhängig, sodass auf alle 8 oder 12 Spitzen eine gleichmäßige Kraft ausgeübt werden kann. Das Federungssystem sorgt nicht nur für eine sichere Abdichtung der Spitzen, sondern verhindert auch das ansonsten häufige Auftreten von blockierten Spitzen.
  • Einfach anpassbare Höhenverstellung des Abwurfsystems erlaubt die Verwendung von Spitzen nahezu aller Hersteller
  • Anatomische Form des Griffs, 360°-Verteiler und weiches Federsystem sorgen für ein problemloses und bequemes Pipettieren selbst bei längerer Verwendung
  • UV-beständig und vollständig autoklavierbar
  • Einfaches und schnelles System zur Rekalibrierung
  • Farbcodierter Schaft zur einfachen Volumenerkennung