Reinraum-Vollsichtbrille, autoklavierbar, uvex ultrasonic CR
Lieferant: Uvex
uvex ultrasonic CR
111-1596EA 134 CHF
111-1596
Reinraum-Vollsichtbrille, autoklavierbar, uvex ultrasonic CR
Vollsichtbrillen
Dieser autoklavierbare Augenschutz bietet maximale Funktionalität, höchsten Tragekomfort und ein innovatives Design. Er passt über die meisten Korrektionsbrillen.
  • Extrem leichte, autoklavierbare Vollsichtbrille mit innenseitigem Anti-Fog-Effekt
  • Mindestens 10 mal autoklavierbar bei 121 °C für 20 min
  • Allergie- und schadstofffreie Materialien
  • Mit weitem Panoramablickfeld, Duo-Component-Technologie und verstellbarem Silikonkopfband
  • Hervorragende Ventilation: Indirekte Belüftung sorgt für ein angenehmes und reizfreies Klima
  • Schneller Scheibenwechsel
Geeignen für den Einsatz in Reinräumen sowie für die Lebensmittel-, Medizin- und Pharmaindustrie.
Gewicht: 98 g
Zertifizierungen: EN 166, optische Güteklasse 1