Band Abroller
Lieferant: PDC Healthcare - TimeMed
TIME3161EA 122 CHF
TIME3161
Band Abroller
Klebeband-Abroller
Dieser Abroller eignet sich für eine Vielzahl von Beschriftungsanwendungen. Er hilft bei der Einhaltung von Ordnung am Arbeitsplatz und in den Schubladen.
  • Hergestellt aus robustem Kunststoff
  • Robuste Ausführung mit schwerem Sockel
  • Einstellbar für Rollen mit 25 mm (1") oder 76 mm (3") großem Kern und Breiten von 12,7 mm (1/2"), 19 mm (3/4") und 25 mm (1")