Econo CurtainCleaner™ Werkzeug und Bezüge
Lieferant: MICRONOVA
ECC6-14 QDECC-14 ECC11-14 ECC11-14IR ECC6-14IR QPECC-14
141-1014EA 76.9 CHF
141-1014 141-1033 141-1012 141-1013 MICRECC6-14IR MICRQPECC-14
Econo CurtainCleaner™ Werkzeug und Bezüge
Mopps
Reinigen Sie Streifenvorhänge aus Vinyl einfach und effizient mit einem einfachen, „gegabelten“ Rahmen, der den Vorhang oben greift und nach unten gleitet, wodurch beide Seiten gleichzeitig effektiv gereinigt werden. Entwickelt für den Einsatz in Reinräumen. Gammasterilisierte Bezüge für aseptische Umgebungen.
  • Ein einfacher Rahmen im Stil einer „Stimmgabel“ ohne beweglichen Teile
  • Innenmaterial aus Urethanschaum hält das Desinfektionsmittel und erleichtert das Auswringen
  • Widersteht Alkoholen und starken Desinfektionsmitteln
  • Waschbar zur Wiederverwendung
  • Autoklavierbar
Bezüge sind In verschiedenen Textilien und für spezielle Reinigungsanwendungen erhältlich:
Mikrofaser - ausgezeichnete Reinigung mit 400 % Saugfähigkeit.
NovaPoly™ - 100% glatt gestricktes Polyester bietet eine hervorragende Verteilung des Desinfektionsmittels.
PolySorb™ - 100% strukturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Verteilung des Desinfektionsmittels.
Mit einer großen Auswahl an waschbaren Bezügen kann der Econo CurtainCleaner™ mit Alkohol, Dampfsterilisation und starken Desinfektionsmitteln verwendet werden, um industrielle, Reinraum- oder andere kritische Umgebungsbedingungen zu erreichen.
Dieses Econo CurtainCleaner™-Werkzeug verfügt über zwei 14-Zoll-Stangen, die den Vorhang an seiner obersten Verbindung greifen und nach unten gleiten, um das Reinigungsmittel auf beide Seiten des Vorhangs gleichzeitig aufzutragen oder abzustreichen. Der QD-Rahmen lässt sich mit den Schnelltrenngriffen der SSU-Serie verwenden; Der QP-Rahmen wird mit den Gewindegriffen der STA-Serie verbunden.
Bestellinformation: Alle Komponenten müssen separat bestellt werden. Für zusätzliche Grifflängen wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.